Learn More
Biochrom™ Spectrophotomètre Ultrospec 7500 UV-Vis
Code produit 17717359 Tous les produits Harvard Bioscience Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Spectrophotomètre Local Control UV-Vis
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
17717359 Spectrophotomètre Local Control UV-Vis 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17717359 Fournisseur Biochrom™ Code fournisseur 80214060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11285.00€
    9739.80€ / 1 pièces
    Économisez 1545.20€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L'Ultrospec 7500 est un instrument simple à utiliser, avec des fonctionnalités de performance très avancées et un mode BPL sophistiqué pour garantir des résultats de haute qualité, cohérents et fiables.
  • Écran tactile à icône facile à utiliser pour une réelle configuration prête à l’emploi
  • Carrousel d’échantillon automatisé à 8 cuves fourni par défaut
  • Robuste, compact et fiable pour une utilisation en laboratoire générale ou fortement réglementée
  • Associe les modes de mesure de base à une fonctionnalité logicielle améliorée et à des capacités de développement de méthodes
  • Peut être mis à niveau avec le logiciel de contrôle PC Resolution CFR pour être conforme à la norme 21 CFR Partie 11
  • Fournit des méthodes stockées pour la quantification de l’ADN, de l’ARN, des oligos et des protéines, ainsi que pour la vérification de la pureté de l’échantillon
  • Méthodes préchargées pour les colorants fluorescents couramment disponibles pour les échantillons précédents
  • Fonction de capture d’écran permettant de capturer et d’exporter facilement les résultats
  • Écran tactile LCD couleur rétroéclairé de 800 x 480 pixels
  • Lampe flash au xénon pour une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement plus faibles
  • IQ/OQ disponibles sur demande
Spécification
Gamme d’absorbance De 190 à 1100 nm
Linéarité de la ligne de base ±0,002 crête à crête, ±0,0005 RMS à 340 nm pour 0 A
Hauteur au centre du faisceau 15 mm
Couleur Blanc
Intervalle de données pour la numérisation 1 nm
Type de détecteur Photodiode
Affichage LCD
Dimensions (L x l x H) 510 × 350 × 160 mm
Langues Français, Allemand, Espagnol, Italien, traditionnel, Japonais
Source lumineuse Xénon pulsé
Gamme de produits Ultrospec 7000
Bande passante spectrale <2 nm
Type Spectrophotomètre Local Control UV-Vis
Tension 100/240 V
Wavelength Range De 190 à 1100 nm
Sélection de la longueur d’onde 1 nm
Alimentation électrique 100 à 240 V
Monochromateur Broyage concave corrigé par rapport à l’aberration de 1 200 lignes/mm
Conception optique Optique à faisceau divisé
Photometric Accuracy Instrument ±0,5 % ou ±0,003 A (selon la valeur la plus élevée à 546 nm)
Gamme photométrique -3 à +3 A, 0,1 à 100 % T
Répétabilité photométrique ±0,5 % à 3 A à 546 nm
Imprimante incluse Accessoire d’imprimante disponible
Forme Rectangulaires
Garantie Instrument garanti 2 ans, lampe garantie 3 ans
Précision en longueur d’onde ±1 nm
Répétabilité en longueur d’onde ±0,5 nm
Fréquence 50/60 Hz