Learn More
Invitrogen™ ULYSIS™ Alexa Fluor™ Nucleic Acid Labeling Kit
Code produit 10798463
Modifier l'affichage
Click to view available options
Marqueur ou colorant:
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 546
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 647
Excitation / émission:
492/520 nm
555/570 nm
588/615 nm
650/670 nm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Marqueur ou colorant Excitation / émission Conditionnement
10798463 Alexa Fluor™ 594 588/615 nm -
10144382 Alexa Fluor™ 488 492/520 nm 1 pièce
10266962 Alexa Fluor™ 546 555/570 nm 1 pièce
10666333 Alexa Fluor™ 647 650/670 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10798463 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur U21654
 Article restreint
En stock
Achieve unparalleled precision and sensitivity in your fluorescence-based applications from FISH to real-time PCR. With a streamlined, non-enzymatic labeling process and a broad selection of vibrant dyes, ULYSIS kits ensure your nucleic acids are ready for any challenge.
ULYSIS nucleic acid labeling kits provide a unique method for attaching a fluorescent dye to nucleic acids. The labeling reagent in the kit reacts with the N7 of guanine to form a stable coordination complex, and the reaction is simple and fast - just heat denature DNA (5 minutes), add the label (react for 15 minutes), then purify.
Les kits de marquage d’acide nucléique ULYSIS™ offrent une méthode unique pour fixer un colorant fluorescent aux acides nucléiques. Le réactif de marquage du kit réagit avec le N7 de la guanine pour former un complexe de coordination stable et la réaction est simple et rapide—Chauffez l’ADN de dénaturation (5 minutes), ajoutez le marquage (réagissez pendant 15 minutes), puis purifiez.
Spécifications de marquage des acides nucléiques ULYSIS™ :
  • Coloration (Ex / Em) : Alexa Fluor™ 594 (588 / 615 nm)
  • La réaction de marquage est complète en 15 minutes.
  • Disponible en plusieurs couleurs de colorants Alexa Fluor™.
    La sonde marquée résultante est utile pour :
  • Transferts dot, Northern et Southern
  • Hybridation in situ avec ARN et ADN
  • Hybridation fluorescente in situ multicolore (mFISH)
  • Hybridation génomique comparative (CGH)
  • Analyse biopuces
    Marquage fiable avec le système de couplage universel
    Nous avons développé cette série de kits ULYSIS™ pour permettre un couplage rapide et simple de nos colorants Alexa Fluor™ aux bases de purine dans les polymères d’acides nucléiques. La méthode, le système de liaison universel (ULS™), est basée sur l’utilisation d’un complexe de colorant de platine (appartenant à KREATECH Diagnostics) qui forme un adduit stable avec la position N7 de la guanine et, dans une moindre mesure, des bases adénines dans l’ADN, l’ARN, l’APN et les oligonucléotides. Il en résulte une méthode non enzymatique fiable pour le marquage des acides nucléiques.
    Le marquage est rapide et facile.
    La réaction de marquage ne prend généralement que 15 minutes et la séparation des acides nucléiques marqués du complexe ULS™ sans réaction peut être réalisée grâce à une simple procédure de colonne de centrifugation. L’ADN, long de plus de 1 000 paires de bases environ nécessite une digestion par DNase de 10 minutes avant le marquage, ce qui optimise le marquage et fragmente la sonde pour une hybridation efficace.
    Plus d’options pour le marquage des acides nucléiques
    Pour consulter les différentes options pour le marquage des acides nucléiques, consultez Marquage des oligonucléotides et des acides nucléiques de la —section 8.2™ du Manuel des sondes moléculaires, découvrez l’amplification des acides nucléiques & le profilage d’expression ou consultezla liste de nos kits.
    Pour un usage à des fins de recherche uniquement. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C) et protéger de la lumière.
    Nécessaire mais non inclus : colonnes de centrifugation à base de filtration sur gel pour la purification de l’ADN marqué à partir d’un réactif de marquage excessif
    Couleur Red
    Méthode de détection Fluorescence
    Format Kit
    Marqueur ou colorant Alexa Fluor™ 594
    Type de produit final Sondes (ARN marqué), sondes (ADN marqué), oligos (marqué)
    Type d’échantillon RNA
    Labeling Target ADN (général), oligos, ARN (général)
    Excitation / émission 588/615 nm
    À utiliser avec (application) Dot blot, Northern blot, Southern blot, RNA in situ hybridization, DNA in situ hybridization, Multicolor fluorescence in situ hybridization (mFISH), Comparative genome hybridization (CGH), Microarray analysis
    Comprend l’étiquette ou le colorant Oui
    Méthode d’étiquetage Marquage direct
    Gamme de produits Alexa Fluor, Ulysis
    Type de produit Kit de marquage des acides nucléiques
    Quantité 1 Kit