Learn More
Umbelliferone, MedChemExpress
Code produit 16469106
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16469106 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16469106 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0573
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Umbelliferone (7-Hydroxycoumarin), a natural product of the coumarin family, is a fluorescing compound which can be used as a sunscreen agent.
Umbelliferone (7-Hydroxycoumarin), a natural product of the coumarin family, is a fluorescing compound which can be used as a sunscreen agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau Umbelliferone
CAS 93-35-6
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H6O3
Quantité 100 mg
Synonyme 7-Hydroxycoumarin Hydrangin NSC 19790
Informations sur la solubilité DMSO : 6.67 mg/mL (41.14 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C1C=CC2=CC=C(O)C=C2O1
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
Poids de la formule 162.14
Pourcentage de pureté 98.92%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death