Learn More
Kautex™ Fermeture à vis UN pour jerricans
Code produit 17898177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Conditionnement:
700 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17898177 Noir 700 pièces
17828187 Blanc 700 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17898177 Fournisseur Kautex™ Code fournisseur 2000095969
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.00€
    266.73€ / 700 pièces
    Économisez 9.27€
    3% de réduction
Expédition estimée: 18-01-2027
Le bouchon à vis UN pour jerricans est doté d'une bague d'inviolabilité et d'un insert en mousse pour protéger les jerricans d'une capacité de 5 à 10 L.
  • Avec anneau de sécurité et insert en mousse
  • DIN 51/55 pour jerricans de 5 L et 10 L de capacité
  • EC
  • Approbation UN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Déclaration de conformité de référence
Matériau du bouchon Polyéthylène
Taille du bouchon 51 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) Aucun
Matériau Polyéthylène
Type de produit Joint de