Learn More
UNC 0631, MedChemExpress
Code produit 16492017
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16492017 50 mg
16485868 10 mg
16473386 25 mg
16408527 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16492017 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13808
MedChemExpress UNC 0631 is a potent histone methyltransferase G9a inhibitor with an IC50 of 4 nM. UNC 0631 potently reduces H3K9me2 levels in MDA-MB-231 cells with an IC50 of 25 nM.
UNC 0631 is a potent histone methyltransferase G9a inhibitor with an IC50 of 4 nM. UNC 0631 potently reduces H3K9me2 levels in MDA-MB-231 cells with an IC50 of 25 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau UNC 0631
CAS 1320288-19-4
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C37H61N7O2
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMF : 150 mg/mL (235.88 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (157.25 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (26.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC2=C(NC3CCN(CC4CCCCC4)CC3)N=C(N5CCN(C(C)C)CCC5)N=C2C=C1OCCCN6CCCCC6
Poids moléculaire (g/mol) 635.93
Poids de la formule 635.93
Pourcentage de pureté 99.35%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death