Learn More
UNC0224, MedChemExpress
Description
UNC0224 is a potent and selective histone methyltransferase G9a inhibitor with a Ki of 2.6 nM, an IC50 of 15 nM and a Kd of 23 nM. UNC0224 also potently inhibits b>GLP with assay-dependent IC50 values of 20-58 nM. UNC0224 is inactive against SET7/9, SET8/PreSET7, PRMT3 and JMJD2E.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | UNC0224 |
| CAS | 1197196-48-7 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C26H43N7O2 |
| Quantité | 5 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 16.67 mg/mL (34.32 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN1CCC(NC2=C3C=C(OC)C(OCCCN(C)C)=CC3=NC(N4CCN(C)CCC4)=N2)CC1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 485.67 |
| Poids de la formule | 485.67 |
| Afficher plus |