Learn More
UNC0642, MedChemExpress
Code produit 16466376
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16466376 100 mg
16445948 10 mg
16442097 50 mg
16438577 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16466376 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13980
MedChemExpress UNC0642 is a potent and selective lysine methyltransferases G9a and GLP inhibitor, with an IC50 of G9a.
UNC0642 is a potent and selective lysine methyltransferases G9a and GLP inhibitor, with an IC50 of G9a.
Spécification
Nom chimique ou matériau UNC0642
CAS 1481677-78-4
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H44F2N6O2
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (91.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES CC(N1CCC(NC2=C3C=C(OC)C(OCCCN4CCCC4)=CC3=NC(N5CCC(F)(F)CC5)=N2)CC1)C
Poids moléculaire (g/mol) 546.7
Poids de la formule 546.7
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease