Learn More
Thermo Scientific Chemicals UNC2025, 95 %
Code produit 17140636 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17140636 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17140636 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 467881000
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau UNC2025
CAS 1429881-91-3
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 100 mg
Formule moléculaire C28H40N6O
Poids de la formule 476,66