Learn More
UNC2025, MedChemExpress
Code produit 16485108
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16485108 10 mg
16451347 50 mg
16435836 100 mg
16417837 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16485108 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12344
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress UNC2025 is a potent, ATP-competitive and highly orally active Mer/Flt3 inhibitor with IC50 values of 0.74 nM and 0.8 nM, respectively. UNC2025 is >45-fold selectivity for MERTK relative to Axl (IC50= 122 nM; Ki = 13.3 nM). UNC2025 exhibits an excellent PK properties, and can be used for the investigation of acute leukemia.
UNC2025 is a potent, ATP-competitive and highly orally active Mer/Flt3 inhibitor with IC50 values of 0.74 nM and 0.8 nM, respectively. UNC2025 is >45-fold selectivity for MERTK relative to Axl (IC50= 122 nM
Spécification
Nom chimique ou matériau UNC2025
CAS 1429881-91-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H40N6O
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 33.33 mg/mL (69.92 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CN1CCN(CC2=CC=C(C3=CN([C@@H]4CC[C@@H](O)CC4)C5=NC(NCCCC)=NC=C53)C=C2)CC1
Poids moléculaire (g/mol) 476.66
Poids de la formule 476.66
Pourcentage de pureté 96.86%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease