Learn More
UNC926, MedChemExpress
Code produit 16493107
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493107 50 mg
16473526 25 mg
16467068 10 mg
16419617 5 mg
16417116 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16493107 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16510
MedChemExpress UNC926 is a methyl-lysine (Kme) reader domain inhibitor that inhibits L3MBTL1 with an IC50 of 3.9 μM.
UNC926 is a methyl-lysine (Kme) reader domain inhibitor that inhibits L3MBTL1 with an IC50 of 3.9 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau UNC926
CAS 1184136-10-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H21BrN2O
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 155 mg/mL (459.60 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CC(Br)=C1)N2CCC(N3CCCC3)CC2
Poids moléculaire (g/mol) 337.25
Poids de la formule 337.25
Pourcentage de pureté 98.05%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death