Learn More
Undécanal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11493127
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11493127 100 g 100g
11483127 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11493127 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16101.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 112-44-7 | C11H22O | 170.296 g/mol
Undecanal is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’undécanal sert d’intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le dipropylène glycol, les huiles fixes, le propylène glycol et l’eau (14,27 mg/l à 25°C)
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants, agents réducteurs et bases. Il est sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-44-7
Formule moléculaire C11H22O
Poids moléculaire (g/mol) 170.296
Numéro MDL MFCD00007016
Clé InChI KMPQYAYAQWNLME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme undecanaldehyde, n-undecanal, undecyl aldehyde, undecylic aldehyde, 1-undecanal, undecylaldehyde, hendecanal, hendecanaldehyde, aldehyde c-11, n-undecyl aldehyde
CID PubChem 8186
ChEBI CHEBI:46202
Nom IUPAC Undécanal
SMILES CCCCCCCCCCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Undecanal
Point de fusion -2°C
Densité 0.827
Point d’ébullition 110°C to 112°C (12 mmHg)
Point d’éclair 95°C (203°F)
Formule linéaire CH3(CH2)9CHO
Indice de réfraction 1.434
Quantité 100 g
Beilstein 1753213
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in dipropylene glycol,fixed oils,propylene glycol and water (14.27mg/L at 25°C)
Poids de la formule 170.3
Pourcentage de pureté 97%