Learn More
Acide undécanédioïque, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Undecanedioic Acid |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H20O4/c12-10(13)8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(14)15/h1-9H2,(H,12,13)(H,14,15) |
| Poids de la formule | 216.14 |