Learn More
Undecanoic acid, MedChemExpress
Code produit 16439316
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16439316 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16439316 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW004282
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Undecanoic acid (Undecanoate) is a monocarboxylic acid with antimycotic property, which inhibits the production of exocellular keratinase, lipase and the biosynthesis of several phospholipids in T. rubrum.
Undecanoic acid (Undecanoate) is a monocarboxylic acid with antimycotic property, which inhibits the production of exocellular keratinase, lipase and the biosynthesis of several phospholipids in T. rubrum.
Spécification
Nom chimique ou matériau Undecanoic acid
Forme physique Solid-Liquid Mixture
CAS 112-37-8
Couleur Colorless
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H22O2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Undecanoate Hendecanoic acid
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (536.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CCCCCCCCCC)O
Poids moléculaire (g/mol) 186.29
Poids de la formule 186.29
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research