Learn More
Acide undécanoïque, TRC
Code produit 30452540
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452540 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30452540 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCU7888505G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Undecanoic acid (Undecylic acid)
CAS 112-37-8
Formule moléculaire C11 H22 O2
Quantité 5 g
Synonyme Undecanoic acid (6CI','8CI','9CI','ACI), 1-Decanecarboxylic acid, 1n-Undecoic acid, Hendecanoic acid, n-Undecanoic acid, n-Undecoic acid, n-Undecylic acid, NSC 7885, Undecylic acid
Formule InChI InChI=1S/C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3,(H,12,13)
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)O
Nom IUPAC Acide undécanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 186.29
Poids de la formule 186.162