Learn More
Aldéhyde undécylénique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10776571 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10776571 25 g Flacon en verre 25g
10215490 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10776571 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 157990250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 112-45-8 | C11H20O | 168.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-45-8
Formule moléculaire C11H20O
Poids moléculaire (g/mol) 168.28
Numéro MDL MFCD00007032
Clé InChI OFHHDSQXFXLTKC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 10-undecenal, undecylenic aldehyde, undecylenaldehyde, hendecenal, 10-undecen-1-al, 1-undecen-10-al, 10-undecylenealdehyde, 10-hendecenal, 10-undecenyl aldehyde, c-11 aldehyde, undecylenic
CID PubChem 8187
Nom IUPAC undec-10-enal
SMILES C=CCCCCCCCCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Undecylenic aldehyde
Note relative au nom 97%
Point de fusion 7°C
Couleur Blanc
Densité 0.8450g/mL
Point d’ébullition 235°C
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CH(CH2)8CHO
Indice de réfraction 1.4417 to 1.4437
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.845
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in 80% alcohol,soluble in fixed oils,insoluble in glycerin
Poids de la formule 168.28
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline