Learn More
Undenaturated Ethanol, Serva Electrophoresis™
Marque:  Serva Electrophoresis 1109402
Code nomenclature Nacres: NA.05
Informations supplémentaires : CAS : 64-17-5 Poids : 1.97500kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II
Code produit. 11771767
  • 205.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-06-2024
Spécification
96%
1 L
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Ethanol undenaturated 96 %
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.