Learn More
asecos™ Armoire sous paillasse pour acides et bases
BIOPHARMA
Code produit 15441683 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (impériale):
126.77 lb.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (impériale) Conditionnement
15441683 126.77 lb. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15441683 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 3320289230625
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Stockage sûr et approuvé de matières dangereuses agressives et non inflammables dans les espaces de travail
  • Fabriqué à partir de plaques spéciales en résine de mélamine très résistante
  • Accès à tous les conteneurs, 93° ouverture de la porte battante, intérieur du meuble entièrement visible
  • Roulettes avec socle (disponibles en option), pour un déplacement aisé du meuble
  • Conduits d'air intégrés prêts à être raccordés (DN 50) à un système d'extraction technique
Spécification
Certifications/Conformité Conformité aux normes DIN EN 16121/16122, certification GS
Configuration 2 étagères coulissantes avec bac de récupération en plastique
Profondeur (impériale) intérieure 20,87 in
Profondeur (métrique) extérieure 570 mm
Profondeur (métrique) intérieure 530 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 530 x 488 x 762 mm
Dimensions (P x L x H) 570 x 590 x 800 mm
Modèle de porte Ailette
À utiliser avec (application) Matières dangereuses non inflammables
Hauteur (impériale) intérieure 30 in
Hauteur (métrique) extérieure 800 mm
Hauteur (métrique) intérieure 762 mm
Comprend Acides et bases avec accessoires intérieurs
Modèle SL.080.059.UB.TR
Nbre de portes 1
Nbre d’étagères 2
Type d’étagère Étagère coulissante avec bac de rétention en plastique
Revêtement de surface stratifié en résine de mélamine
Poids (impériale) 126.77 lb.
Poids (métrique) 57.50 kg
Largeur (impériale) intérieure 19,21 in
Largeur (métrique) extérieure 590 mm
Largeur (métrique) intérieure 488 mm
Couleur Gris clair
Profondeur (impériale) extérieure 22,44 in
Hauteur (impériale) extérieure 31,50 in
Hauteur (métrique) de l’ouverture 762 mm
Matériau Panneau de particules
Type de produit Armoire à acides et bases (sous paillasse)
Largeur (impériale) extérieure 23,23 in