Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur ATEX sous paillasse, pour usage scientifique
Code produit 10729575 Tous les produits Liebherr Appliances Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
141 L
Étagères:
3
Hauteur (métrique) extérieure:
82 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Étagères Hauteur (métrique) extérieure Conditionnement
10729575 141 L 3 82 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10729575 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur LKUEXV1610
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour une conservation au réfrigérateur sûre, précise et durable des produits thermosensibles, Liebherr™ Réfrigérateur de laboratoire sous paillasse, intérieur anti-étincelles, entièrement équipé pour les applications de laboratoire. Liebherr Une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter. Options SmartMonitoring et de zonage thermique EN 60068.
  • Réfrigérateur à hauteur de la table antidéflagrant, armoire, 1 section, largeur 600 mm, capacité brute 141 l.
  • Plage de température +3 / +16 °C, 3 étagères en verre réglables 440mm(L) x 420mm(D), extérieur blanc, intérieur en polystyrol moulé de qualité commerciale, réfrigération assistée par ventilateur.
  • Classe climatique 7, réfrigérant R 600a, capacité de raccordement 1,0A, 230 V/50/1 ph, consommation d’énergie 273 kWh/a
  • Capacité nette de 130 litres
  • Intérieur sans étincelle certifié ATEX
  • Contrôleur numérique avec résolution 0,1 °C, verrouillage à clavier par mot de passe, interface RS 485 et contact d’alarme sans voltage
  • Orifice d’accès pour sonde de température externe, thermostat de sécurité additionnel
  • Journal d’alarmes des 3 derniers événements avec températures min. / max., durée, etc.
  • Serrure de porte, charnières réversibles, porte à fermeture automatique
  • Charge sur étagère : 45 kg
Spécification
Type Réfrigérateur de laboratoire
Capacité (métrique) 141 L
Gamme de températures 3°C à 16°C
Résolution de la température 0,1°C
Stabilité de la température Gradient de 3,9°C
Réfrigérant R 600a
Modèle de porte Solide
Nbre de tiroirs 0
Étagères 3
Capacité (métrique) d’étagère 40 kg
Matériau de la hotte Acier
Finition externe Acier avec revêtement blanc
Isolation 40 mm, PEHD
Intérieur Plastique ABS
Certifications/Conformité ATEX Agréé, ISO 14001, ISO 9001, ISO 9001
Modèle Sous la paillasse
Affichage Numérique, externe
Roulettes Non
Couleur Blanc
Type de contrôle Numérique
Garantie Parts et Main-d’œuvre d’un an
Dégivrage Automatique
Options de surveillance SmartCoolingHub
Sorties de données RS 485
Profondeur (métrique) extérieure 61,5 cm
Profondeur (métrique) intérieure 43,5 cm
Hauteur (métrique) extérieure 82 cm
Hauteur (métrique) intérieure 67 cm
Largeur (métrique) extérieure 59,7 cm
Largeur (métrique) intérieure 44 cm
Ampérage 1,0 A
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Consommation d’énergie 315 kWh/a
Poids à l’expédition (métrique) 41 kg
Poids (métrique) 38 kg