Learn More
BICASA Armoire sous paillasse sur roulettes
Code produit 30057540 Tous les produits BICASA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Anthracite
Bleu
Gris clair
Rouge
Dimensions (P x L x H):
1 200 x (500 + 20) x 760 mm
600 x (500 + 20) x 630 mm
600 x (500 + 20) x 760 mm
900 x (500 + 20) x 760 mm
Côté charnière:
Droite
Gauche
Gauche et droite
Conditionnement:
1 pièce
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (P x L x H) Côté charnière unitSize
30057540 Anthracite 600 x (500 + 20) x 630 mm Gauche 1 pièce
30057572 Bleu 600 x (500 + 20) x 630 mm Gauche 1 pièce
30057604 Rouge 600 x (500 + 20) x 630 mm Gauche 1 pièce
30057580 Gris clair 600 x (500 + 20) x 630 mm Droite 1 pièce
30057551 Anthracite 600 x (500 + 20) x 630 mm Droite 1 pièce
30057602 Bleu 600 x (500 + 20) x 630 mm Droite 1 pièce
30057605 Rouge 600 x (500 + 20) x 630 mm Droite 1 pièce
30057549 Anthracite 600 x (500 + 20) x 760 mm Gauche 1 pièce
30057607 Bleu 600 x (500 + 20) x 760 mm Gauche 1 pièce
30057552 Rouge 600 x (500 + 20) x 760 mm Gauche 1 pièce
30057578 Gris clair 600 x (500 + 20) x 760 mm Droite 1 pièce
30057536 Anthracite 600 x (500 + 20) x 760 mm Droite 1 pièce
30057611 Bleu 600 x (500 + 20) x 760 mm Droite 1 pièce
30057614 Rouge 600 x (500 + 20) x 760 mm Droite 1 pièce
30057613 Anthracite 900 x (500 + 20) x 760 mm Gauche et droite 1 pièce
30057570 Bleu 900 x (500 + 20) x 760 mm Gauche et droite 1 pièce
30057600 Rouge 900 x (500 + 20) x 760 mm Gauche et droite 1 pièce
30057575 Anthracite 1 200 x (500 + 20) x 760 mm Gauche et droite 1 pièce
30057565 Bleu 1 200 x (500 + 20) x 760 mm Gauche et droite 1 pièce
30057542 Rouge 1 200 x (500 + 20) x 760 mm Gauche et droite 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Code produit 30057540 Fournisseur BICASA Code fournisseur TN.DL.0600.630A
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Meuble sous plan sur roulettes avec structure en panneaux de particules ignifugés.
  • Armoires sous paillasse sur roulettes
  • Certifié et/ou conforme à la norme EN 16121:2017
  • Piètement en métal avec 4 roulettes pivotantes (enveloppe en polyamide et bandes de roulement en caoutchouc thermoplastique), dont 2 avec freins - Hauteur 100 mm
  • Portes : 270° ouverture - Charnières à fermeture automatique
  • Largeur du corps : 500 mm + poignée ergonomique en aluminium anodisé et peint de 20 mm
  • Étagère en tôle d’acier (réglable en hauteur) - Verrouillage à clé en option
Spécification
Type de produit Armoire de stockage mobile
Couleur Anthracite
Type de hotte Armoire sous paillasse
Dimensions (P x L x H) 600 x (500 + 20) x 630 mm
Côté charnière Gauche
Nbre de portes 1
Nbre de tiroirs Aucun
Largeur (impériale) 23,6 in
Largeur (métrique) 600 mm
Avec roulettes Oui
Matériau Mélamine