Description
- Armoires sous paillasse sur roulettes
- Certifié et/ou conforme à la norme EN 16121:2017
- Piètement en métal avec 4 roulettes pivotantes (enveloppe en polyamide et bandes de roulement en caoutchouc thermoplastique), dont 2 avec freins - Hauteur 100 mm
- Portes : 270° ouverture - Charnières à fermeture automatique
- Largeur du corps : 500 mm + poignée ergonomique en aluminium anodisé et peint de 20 mm
- Étagère en tôle d’acier (réglable en hauteur) - Verrouillage à clé en option
Spécification
Spécification
| Type de produit | Armoire de stockage mobile |
| Couleur | Anthracite |
| Type de hotte | Armoire sous paillasse |
| Dimensions (P x L x H) | 600 x (500 + 20) x 760 mm |
| Côté charnière | Gauche |
| Nbre de portes | 1 |
| Nbre de tiroirs | Aucun |
| Largeur (impériale) | 23,6 in |
| Largeur (métrique) | 600 mm |
| Avec roulettes | Oui |
| Afficher plus |