Learn More
BICASA Armoire sous paillasse sur roulettes
Code produit 30057614 Tous les produits BICASA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Anthracite
Bleu
Gris clair
Rouge
Dimensions (P x L x H):
1 200 x (500 + 20) x 760 mm
600 x (500 + 20) x 630 mm
600 x (500 + 20) x 760 mm
900 x (500 + 20) x 760 mm
Côté charnière:
Droite
Gauche
Gauche et droite
Conditionnement:
1 pièce
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (P x L x H) Côté charnière Conditionnement
30057614 Rouge 600 x (500 + 20) x 760 mm Droite 1 pièce
30057540 Anthracite 600 x (500 + 20) x 630 mm Gauche 1 pièce
30057572 Bleu 600 x (500 + 20) x 630 mm Gauche 1 pièce
30057604 Rouge 600 x (500 + 20) x 630 mm Gauche 1 pièce
30057580 Gris clair 600 x (500 + 20) x 630 mm Droite 1 pièce
30057551 Anthracite 600 x (500 + 20) x 630 mm Droite 1 pièce
30057602 Bleu 600 x (500 + 20) x 630 mm Droite 1 pièce
30057605 Rouge 600 x (500 + 20) x 630 mm Droite 1 pièce
30057549 Anthracite 600 x (500 + 20) x 760 mm Gauche 1 pièce
30057607 Bleu 600 x (500 + 20) x 760 mm Gauche 1 pièce
30057552 Rouge 600 x (500 + 20) x 760 mm Gauche 1 pièce
30057578 Gris clair 600 x (500 + 20) x 760 mm Droite 1 pièce
30057536 Anthracite 600 x (500 + 20) x 760 mm Droite 1 pièce
30057611 Bleu 600 x (500 + 20) x 760 mm Droite 1 pièce
30057613 Anthracite 900 x (500 + 20) x 760 mm Gauche et droite 1 pièce
30057570 Bleu 900 x (500 + 20) x 760 mm Gauche et droite 1 pièce
30057600 Rouge 900 x (500 + 20) x 760 mm Gauche et droite 1 pièce
30057575 Anthracite 1 200 x (500 + 20) x 760 mm Gauche et droite 1 pièce
30057565 Bleu 1 200 x (500 + 20) x 760 mm Gauche et droite 1 pièce
30057542 Rouge 1 200 x (500 + 20) x 760 mm Gauche et droite 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Code produit 30057614 Fournisseur BICASA Code fournisseur TN.DR.0600.760R
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-12-2026
Meuble sous plan sur roulettes avec structure en panneaux de particules ignifugés.
  • Armoires sous paillasse sur roulettes
  • Certifié et/ou conforme à la norme EN 16121:2017
  • Piètement en métal avec 4 roulettes pivotantes (enveloppe en polyamide et bandes de roulement en caoutchouc thermoplastique), dont 2 avec freins - Hauteur 100 mm
  • Portes : 270° ouverture - Charnières à fermeture automatique
  • Largeur du corps : 500 mm + poignée ergonomique en aluminium anodisé et peint de 20 mm
  • Étagère en tôle d’acier (réglable en hauteur) - Verrouillage à clé en option
Spécification
Type de produit Armoire de stockage mobile
Couleur Rouge
Type de hotte Armoire sous paillasse
Dimensions (P x L x H) 600 x (500 + 20) x 760 mm
Côté charnière Droite
Nbre de portes 1
Nbre de tiroirs Aucun
Largeur (impériale) 23,6 in
Largeur (métrique) 600 mm
Avec roulettes Oui
Matériau Mélamine