Learn More
BICASA Armoire sous paillasse sur roulettes
Code produit 17407423 Tous les produits BICASA Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
600 x 520 x 630 mm
600 x 520 x 760 mm
900 x 520 x 760 mm
1200 x 520 x 760 mm
Nbre de portes:
1
2
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (P x L x H) Nbre de portes unitSize
17407423 900 x 520 x 760 mm 2 1 pièce
17487413 600 x 520 x 630 mm 1 1 pièce
17497413 600 x 520 x 760 mm 1 1 pièce
17417423 1200 x 520 x 760 mm 2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17407423 Fournisseur BICASA Code fournisseur TN.DO.0900.760
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Armoire sous paillasse sur roulettes fabriquée avec un corps de panneaux de particules ignifuges.
  • Armoires sous paillasse sur roulettes
  • Certifications / homologation EN 16121:2017
  • Base de châssis métallique avec 4 roulettes pivotantes (boîtier en polyamide et bandage en caoutchouc thermoplastique)
    • 2 avec frein verrouillable ; hauteur 100 mm
  • Portes : ouverture à 270° - Charnières à fermeture automatique
  • Largeur du corps 500 mm + 20 mm de poignée ergonomique en aluminum anodisé et peint
  • Étagère en tôle d’acier (réglable en hauteur) - Verrouillage à clé en option
  • Couleurs de façade disponibles : gris, rouge, bleu, anthracite
Spécification
Couleur Gris clair
Autoclavable Non autoclavable
Type de hotte Mobile
Certifications/Conformité EN 16121
Dimensions (P x L x H) 900 x 520 x 760 mm
Type de porte Solide
Côté charnière Gauche et droite
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 1
Type de roue 4 roulettes pivotantes en plastique, 2 avec frein verrouillable
Avec roulettes Oui