Learn More
BICASA Armoire à tiroir sous paillasse sur roulettes
Code produit 30057601 Tous les produits BICASA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Anthracite
Bleu
Gris clair
Rouge
Dimensions (P x L x H):
600 x (500 + 20) x 630 mm
600 x (500 + 20) x 760 mm
900 x (500 + 20) x 760 mm
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (P x L x H) Conditionnement
30057601 Gris clair 900 x (500 + 20) x 760 mm 1 pièce
30057571 Gris clair 600 x (500 + 20) x 630 mm 1 pièce
30057583 Anthracite 600 x (500 + 20) x 630 mm 1 pièce
30057581 Bleu 600 x (500 + 20) x 630 mm 1 pièce
30057610 Rouge 600 x (500 + 20) x 630 mm 1 pièce
30057561 Gris clair 600 x (500 + 20) x 760 mm 1 pièce
30057562 Anthracite 600 x (500 + 20) x 760 mm 1 pièce
30057566 Bleu 600 x (500 + 20) x 760 mm 1 pièce
30057589 Rouge 600 x (500 + 20) x 760 mm 1 pièce
30057599 Anthracite 900 x (500 + 20) x 760 mm 1 pièce
30057579 Bleu 900 x (500 + 20) x 760 mm 1 pièce
30057563 Rouge 900 x (500 + 20) x 760 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 30057601 Fournisseur BICASA Code fournisseur TN.DW.0900.760
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Meuble sous-comptoir à tiroirs sur roulettes avec structure en panneaux de particules ignifugés et tiroirs à fermeture amortie et à verrouillage simple.
  • Armoires sous paillasse sur roulettes
  • Piètement en métal avec 4 roulettes pivotantes (boîtier en polyamide et bandes de roulement en caoutchouc thermoplastique), dont 2 avec freins - Hauteur 100 mm
  • Système de verrouillage central par défaut
  • Système de sécurité anti-inclinaison permettant d’ouvrir un seul tiroir à la fois
  • Largeur du corps : 500 mm + poignée ergonomique en aluminium anodisé et peint de 20 mm
Spécification
Type de produit Armoire de stockage mobile
Couleur Gris clair
Type de hotte Armoire sous paillasse
Dimensions (P x L x H) 900 x (500 + 20) x 760 mm
Nbre de portes Aucun
Nbre de tiroirs 4
Largeur (impériale) 35,4 in
Largeur (métrique) 900 mm
Avec roulettes Oui
Matériau Mélamine