Learn More
BICASA Armoire à tiroir sous paillasse sur roulettes
Code produit 30057610 Tous les produits BICASA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Anthracite
Bleu
Gris clair
Rouge
Dimensions (P x L x H):
600 x (500 + 20) x 630 mm
600 x (500 + 20) x 760 mm
900 x (500 + 20) x 760 mm
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (P x L x H) Conditionnement
30057610 Rouge 600 x (500 + 20) x 630 mm 1 pièce
30057571 Gris clair 600 x (500 + 20) x 630 mm 1 pièce
30057583 Anthracite 600 x (500 + 20) x 630 mm 1 pièce
30057581 Bleu 600 x (500 + 20) x 630 mm 1 pièce
30057561 Gris clair 600 x (500 + 20) x 760 mm 1 pièce
30057562 Anthracite 600 x (500 + 20) x 760 mm 1 pièce
30057566 Bleu 600 x (500 + 20) x 760 mm 1 pièce
30057589 Rouge 600 x (500 + 20) x 760 mm 1 pièce
30057601 Gris clair 900 x (500 + 20) x 760 mm 1 pièce
30057599 Anthracite 900 x (500 + 20) x 760 mm 1 pièce
30057579 Bleu 900 x (500 + 20) x 760 mm 1 pièce
30057563 Rouge 900 x (500 + 20) x 760 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 30057610 Fournisseur BICASA Code fournisseur TN.DW.0600.630R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    572.00€
    566.00€ / 1 pièces
    Économisez 6.00€
    1% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 19-10-2026
Meuble sous-comptoir à tiroirs sur roulettes avec structure en panneaux de particules ignifugés et tiroirs à fermeture amortie et à verrouillage simple.
  • Armoires sous paillasse sur roulettes
  • Piètement en métal avec 4 roulettes pivotantes (boîtier en polyamide et bandes de roulement en caoutchouc thermoplastique), dont 2 avec freins - Hauteur 100 mm
  • Système de verrouillage central par défaut
  • Système de sécurité anti-inclinaison permettant d’ouvrir un seul tiroir à la fois
  • Largeur du corps : 500 mm + poignée ergonomique en aluminium anodisé et peint de 20 mm
Spécification
Type de produit Armoire de stockage mobile
Couleur Rouge
Type de hotte Armoire sous paillasse
Dimensions (P x L x H) 600 x (500 + 20) x 630 mm
Nbre de portes 1
Nbre de tiroirs 3
Largeur (impériale) 23,6 in
Largeur (métrique) 600 mm
Avec roulettes Oui
Matériau Mélamine