Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Plaque chauffante analogique pour étudiants de premier cycle, 230 V
Code produit 17372671
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Alliage d’aluminium
céramique
max. (métrique):
0°C à 325°C
0°C à 450°C
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la plaque supérieure max. (métrique) Conditionnement
17372671 Alliage d’aluminium 0°C à 325°C 1 pièce
17362671 céramique 0°C à 450°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17372671 Fournisseur Cole-Parmer™ Stuart™ Code fournisseur 0480752
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    432.00€
    401.46€ / 1 pièces
    Économisez 30.54€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Température de surface précise et en temps réel, conception compacte et empilable pour moins encombrer la paillasse. Conçu pour éviter tout déversement accidentel sur le panneau de commande, le voyant d’avertissement de chaleur reste allumé même lorsque l
  • La conception compacte et empilable prend moins d’espace de stockage et encombre moins la paillasse
  • La conception en plaque carrée permet une flexibilité des tailles et des combinaisons de récipients
  • Conçu pour éviter tout déversement accidentel sur le panneau de commande
  • Vitré avec BioCote™ pour assurer une protection antimicrobienne
  • Le voyant d’avertissement de chaleur reste allumé même lorsqu’il est débranché
  • La plaque supérieure en céramique de verre est résistante aux produits chimiques et reste froide sur les bords
  • La plaque supérieure en aluminium revêtu permet un chauffage rapide et une meilleure uniformité de la température
  • Conçu avec un boîtier en aluminium résistant pour une longévité élevée
  • Indice IP32 pour la résistance à l’eau et à la poussière
  • La plaque supérieure mesure 15 x 15 cm
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Alliage d’aluminium
max. (métrique) 0°C à 325°C
Puissance 700 W
Fréquence 50 Hz
Fonctions de sécurité Le voyant d’avertissement de chaleur reste allumé même lorsqu’il est débranché
Comprend Cordon d’alimentation
Modèle US150
Type de bouchon UE
Taille max. du récipient 1 L
Forme Carré
Tension 230 V
Type Plaque chauffante
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 24,8 x 17,2 x 12,2 cm