Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Agitateur analogique sous-gradué, 230 V
Code produit 17392671
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Acier inoxydable
Vitrocéramique
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la plaque supérieure Conditionnement
17392671 Acier inoxydable 1 pièce
17382671 Vitrocéramique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17392671 Fournisseur Cole-Parmer™ Stuart™ Code fournisseur 0480756
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    450.98€
    379.06€ / 1 pièces
    Économisez 71.92€
    15% de réduction
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitation de précision jusqu’à 2000 tr/min dans une conception compacte et empilable qui prend moins d’espace de paillasse et de rangement. Conçu pour prévenir les déversements accidentels sur le panneau de commande et revêtu de BioCote™ pour assure
  • La conception en plaque carrée permet une flexibilité des tailles et des combinaisons de récipients
  • La conception compacte et empilable prend moins d’espace de stockage et encombre moins la paillasse
  • Conçu pour éviter tout déversement accidentel sur le panneau de commande
  • Vitré avec BioCote™ pour assurer une protection antimicrobienne
  • Conçu avec un boîtier en aluminium résistant pour une longévité élevée
  • La plaque supérieure en céramique de verre est résistante aux produits chimiques
  • La plaque supérieure en acier inoxydable permet un couplage magnétique plus puissant
  • Indice IP32 pour la résistance à l’eau et à la poussière
  • La plaque supérieure mesure 15 x 15 cm
Spécification
Vitesse 100 à 2 000 tr/min
Matériau de la plaque supérieure Acier inoxydable
Capacité 15 L
Forme Carré
Tension 230 V
Puissance 50 W
Dimensions (L x l x H) 24,8 x 17,2 x 10,9 cm
Type de prise UE
Garantie et services 3 ans
Comprend Cordon d’alimentation
Modèle US151
Type de protection IP32
Contrôle de la vitesse Analogique
Type Agitateur