Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Plaque chauffante à agitation analogique pour étudiants de premier cycle, 230 V
Code produit 17302681
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Alliage d’aluminium
Vitrocéramique
max. (métrique):
0°C à 325°C
0°C à 450°C
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la plaque supérieure max. (métrique) Conditionnement
17302681 Vitrocéramique 0°C à 450°C 1 pièce
17312681 Alliage d’aluminium 0°C à 325°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17302681 Fournisseur Cole-Parmer™ Stuart™ Code fournisseur 0480758
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    717.00€
    593.00€ / 1 pièces
    Économisez 124.00€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Réglage de la température réelle et contrôle précis de l’agitation dans une conception compacte et empilable qui occupe moins d’espace de paillasse/stockage. Conçu pour éviter tout déversement accidentel sur le panneau de commande, le voyant d’avertissement de chaleur reste allumé même lorsque l’unité est débranchée.
  • La conception compacte et empilable prend moins d’espace de stockage et encombre moins la paillasse
  • La conception en plaque carrée permet une flexibilité des tailles et des combinaisons de récipients
  • Conçu pour éviter tout déversement accidentel sur le panneau de commande
  • Le voyant d’avertissement de chaleur reste allumé même lorsque l’unité est débranchée
  • La plaque supérieure en céramique de verre est résistante aux produits chimiques et reste froide sur les bords
  • La plaque supérieure en aluminium revêtu permet un chauffage rapide et une meilleure uniformité de la température
  • Vitré avec BioCote™ pour assurer une protection antimicrobienne
  • Conçu avec un boîtier en aluminium résistant pour une longévité élevée
  • Indice IP32 pour la résistance à l’eau et à la poussière
  • La plaque supérieure mesure 15 x 15 cm
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Vitrocéramique
Tension 230 V
Fonctions de sécurité Le voyant d’avertissement de chaleur reste allumé même lorsqu’il est débranché
Modèle UC152
max. (métrique) 0°C à 450°C
Fréquence 50 Hz
Puissance 550 W
Type Agitateur chauffant
Forme Carré
Type de bouchon UE
Taille max. du récipient 15 L
Plage d’agitation 100 à 2 000 tr/min
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 24,8 x 17,2 x 12,2 cm