Learn More
Duran™ Éprouvettes de mesure non graduées
Code produit 15503162 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15503162 100 ml 10 pièces
15513162 250 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15503162 Fournisseur Duran™ Code fournisseur 213912477
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    92.00€ / 10 pièces
    Économisez 10.00€
    9% de réduction
Expédition estimée: 18-12-2026
Ces éprouvettes de mesure sont destinées au maintien et à la mesure de quantités variables de liquides en laboratoire.
  • Sans graduation
  • Les tolérances de teneur en volume pour les éprouvettes de mesure et à mélange sont conformes aux limites de précision des normes DIN et ISO
  • Robuste, pratiquement inerte et exceptionnellement résistante aux températures élevées
  • Excellente résistance à la corrosion
  • En verre borosilicaté 3.3
  • La large base hexagonale comporte trois pieds pour augmenter la stabilité et empêcher l’éprouvette de rouler
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
À utiliser avec (application) Laboratoires
Base Type Hexagonale
Quantité 10/boîte
Type de produit Éprouvette de mesure non graduée