Learn More
Hughes Douche de sécurité d’urgence non chauffée
Code produit 17702358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier galvanisé
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau unitSize
17702358 Acier inoxydable 1 pièce
17712358 Acier galvanisé 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17702358 Fournisseur Hughes Code fournisseur HSHS0018GS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1081.50€
    785.71€ / 1 pièces
    Économisez 295.79€
    27% de réduction
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Douche de sécurité d’urgence non chauffée montée sur le sol, adaptée à toutes les applications.
  • Douche de sécurité d’urgence non chauffée montée sur le sol
  • Modèle conforme à la norme ANSI idéal pour une utilisation en intérieur dans les applications qui ne sont pas soumises à un risque de gel ou de surchauffe
  • Fournit 76 litres d’eau potable par minute comme recommandé par l’ANSI
  • Disponible avec une tuyauterie en acier doux (G) revêtu de poudre galvanisée ou en acier inox (GS)
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Mounting Sol
Type de produit Douche de sécurité