Learn More
Hughes Douche de sécurité d’urgence non chauffée
Code produit 17712358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier galvanisé
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
17712358 Acier galvanisé 1 pièce
17702358 Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17712358 Fournisseur Hughes Code fournisseur HSHS0018GV
Expédition estimée: 26-11-2026
Douche de sécurité d’urgence non chauffée montée sur le sol, adaptée à toutes les applications.
  • Douche de sécurité d’urgence non chauffée montée sur le sol
  • Modèle conforme à la norme ANSI idéal pour une utilisation en intérieur dans les applications qui ne sont pas soumises à un risque de gel ou de surchauffe
  • Fournit 76 litres d’eau potable par minute comme recommandé par l’ANSI
  • Disponible avec une tuyauterie en acier doux (G) revêtu de poudre galvanisée ou en acier inox (GS)
Spécification
Profondeur (impériale) 5,9 in
Profondeur (métrique) 15 cm
Hauteur (impériale) 91,3 in
Hauteur (métrique) 232 cm
Matériau Acier galvanisé
Mounting Sol
Type de produit Douche de sécurité
Largeur (impériale) 29,5 in
Largeur (métrique) 75 cm