Learn More
Hughes Douche mobile de sécurité non chauffée avec dispositif de lavage oculaire/facial
Description
- Douche de sécurité d’urgence autonome mobile non chauffée d’une capacité de 114 litres avec dispositif de lavage des yeux / du visage
- Grâce à l’intégration d’une bouteille à revêtement interne en polypropylène, d’un cadre en acier inox et de pneumatiques de grande taille, elle est facile à manœuvrer par une seule personne
- Pour les longues distances ou les surfaces irrégulières, un châssis en A en option avec attelage de remorque peut être installé
- En outre, l’écartement des roues peut être modifié pour permettre à l’unité de s’adapter aux ouvertures de portes standard
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 114 L |
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Douche de sécurité |