Learn More
OHAUS™ Bloc uni
Code produit 16680472 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacons de 12 mm
Flacons de 15 mm
Flacons de 17 mm
Flacons de 21 mm
Flacons de 28 mm
Tubes à essai de 12 mm
Tubes à essai de 16 mm
Tubes à essai de 20 mm
Tubes à essai de 25 mm
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
16680472 Tubes à essai de 25 mm 1 pièce
16650472 Tubes à essai de 12 mm 1 pièce
16660472 Tubes à essai de 16 mm 1 pièce
16670472 Tubes à essai de 20 mm 1 pièce
16600472 Flacons de 12 mm 1 pièce
16610472 Flacons de 15 mm 1 pièce
16620472 Flacons de 17 mm 1 pièce
16630472 Flacons de 21 mm 1 pièce
16640472 Flacons de 28 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 16680472 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30500589
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoire pour agitateurs et plaques chauffantes
Contient des tubes à essai ou des flacons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Tubes à essai de 25 mm
Type Bloc uni
Matériau Métal