Learn More
QIAGEN Poinçons Unicore, 6,00 mm
Code produit 13404607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la lame:
Acier inoxydable
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la lame Conditionnement
13404607 Acier inoxydable 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13404607 Fournisseur QIAGEN Code fournisseur WB100082
Expédition estimée: 26-11-2026
Poinçon manuel pour le retrait de disques d’échantillons des cartes FTA. Minimise le risque de transfert d’échantillons entre les cartes.
Perforateur UniCore
  • La pointe de coupe en acier inoxydable (de 1,0 à 6 mm) permet le carottage manuel, la récupération et l'éjection contrôlée du produit. FTA punch.
  • Conçu pour limiter la contamination et le transfert entre les échantillons lors de la procédure de purification
Spécification
Matériau de la lame Acier inoxydable
Type de produit Poinçon manuel
À utiliser avec (application) Cartes FTA, cartes FTA Elute et dispositif EasiCollect
Jetable Usage unique
Quantité 25 poinçons
Diamètre (impériale) 0,03 à 0,2 in
Diamètre (métrique) 1 à 6 mm