Learn More
Huber Unichiller™ 025w OLÉ
Code produit 15733057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de températures:
-10°C à +40°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de températures Conditionnement
15733057 -10°C à +40°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15733057 Fournisseur Huber Code fournisseur 3052.0020.98
 Article restreint
Expédition estimée: 25-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les refroidisseurs Unichiller offrent une meilleure efficacité, une pression stable et un débit fiable, avec une température d'eau de refroidissement constante, par rapport à l'eau du robinet. Ces refroidisseurs à recirculation servent à évacuer la chaleur des procédés chimiques, à refroidir des installations techniques ou à assurer une alimentation centralisée en eau de refroidissement pour les laboratoires.
  • Unichiller 025w OLÉ avec nouveau contrôleur OLÉ Chiller
  • Plage de température : -10 à 40 °C
  • Capacité de refroidissement 15 °C : 2,5 kW
  • Capacité de refroidissement 0 °C : 2 kW
  • Pompe à pression max : 29 L/min / 1,0 bar
  • Connexion pompe : G3/4 mâle
  • Connexion eau de refroidissement : G1/2 mâle
  • Alimentation : 220-240 V 1~ 50 Hz
  • Avec le réfrigérant R-449A
  • RS232/série avec les commandes LAI G, v, L (compatible SpyLight)
Especificaciones
Capacité (métrique) 3.8 L
Type de condenseur Refroidissement à l’eau
Puissance de refroidissement 2,5 kW à +15 °C
Type de pompe Étalon
Gamme de températures -10°C à +40°C
Type Refroidisseur / recycleur
Alimentation électrique 1~ 50 Hz
Tension 220/240 V
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.