Learn More
Huber Unichiller™ P025 OLÉ
Code produit 16681824
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de températures:
-10°C à +40°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de températures Conditionnement
16681824 -10°C à +40°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16681824 Fournisseur Huber Code fournisseur 3052.0022.98
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les refroidisseurs Unichiller offrent une meilleure efficacité, une pression stable et un débit fiable, avec une température d'eau de refroidissement constante, par rapport à l'eau du robinet. Ces refroidisseurs à recirculation servent à évacuer la chaleur des procédés chimiques, à refroidir des installations techniques ou à assurer une alimentation centralisée en eau de refroidissement pour les laboratoires.
  • Unichiller P025 OLÉ avec nouveau contrôleur OLÉ Chiller
  • Plage de température : -10 à 40 °C
  • Capacité de refroidissement 15 °C : 2,5 kW
  • Capacité de refroidissement 0 °C : 2 kW
  • Pompe à pression max : 25 L/min / 2,5 bar
  • Connexion pompe : G3/4 mâle
  • Alimentation : 220-240 V 1~ 50 Hz
  • Avec le réfrigérant R-449A
  • RS232/série avec les commandes LAI G, v, L (compatible SpyLight)
  • Modèles Unichiller P : Pompes de circulation à haute pression de décharge pour les applications à fortes chutes de pression
Spécification
Capacité (métrique) 3.8 L
Type de condenseur Refroidissement par air
Puissance de refroidissement 2,5 kW à +15 °C
Débit 25 L/min
Type de pompe Pression haute
Gamme de températures -10°C à +40°C
Type Refroidisseur / recycleur
Alimentation électrique 1~ 50 Hz
Tension 220/240 V