Learn More
Thermo Scientific™ Composants du système de filtration Unifilter Direct-Connection
Code produit 11538680 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
3,0/2,1 mm
4,0/4,6 mm
Type:
Fritté à col de 0,5 µm
Support de connexion directe Unifilter
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Type unitSize
11538680 3,0/2,1 mm Support de connexion directe Unifilter 1 pièce
10743452 4,0/4,6 mm Support de connexion directe Unifilter 1 pièce
11518680 4,0/4,6 mm Fritté à col de 0,5 µm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11538680 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 27002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Limitez les temps d’indisponibilité grâce à ces composants de système de filtration facilement remplaçables.
Réduisez les temps d’indisponibilité. Les composants du système de filtration Thermo Scientific™ Unifilter Direct-Connection se remplacent facilement.
  • Le filtre à montage rapide remplaçable de 0,5μ m prolonge la durée de vie de la colonne et améliore les performances
  • Le support est fixé directement à l’entrée du système analytique pour un maximum de praticité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) interne 2,1 / 3 mm
À utiliser avec (équipement) Systèmes de filtration HPLC Unifilter à connexion directe
Diamètre (métrique) externe 3,0/2,1 mm
Description Porte-filtre Unifilter à raccordement direct ; 2,1/3,0 mm
Type Support de connexion directe Unifilter