Description
- Les gants sont dotés d’un matériau en deux couches à base d’acrylique et de laine vierge
- Le revêtement en polymère sur la paume reste flexible même à basse température
- Le revêtement offre une résistance mécanique à l’abrasion
- Capacités de préhension améliorées dans les zones sèches ou légèrement humides
- Assurent une isolation thermique en contact direct avec des objets froids
Spécification
Spécification
| Coating Material | Polymère |
| Couleur | Noir |
| Finition externe | Lisse |
| Hand | Ambidextres |
| Matériau | Polyamide, Élasthanne |
| Type de produit | Gants résistants au froid |
| Dimensions | 9 |
| Norme EN388 | 3131X |
| Type de manchette de gant | Tricoté |
| Matériau de revêtement | Acrylique, laine |
| Afficher plus |