Learn More
Buerkle™ UniSampler avec tuyau
Code produit 10400581 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10400581 1 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10400581 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53142000
Maîtrisez vos environnements critiques
Utilisez le code promo 28022
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Échantillonneur UniSampler Buerkle™ avec tuyau pour des endroits profonds et difficiles à atteindre.
  • Tuyau d’aspiration en PVC, longueur de 2,50 m
  • Complet dans un étui de transport pratique comprenant un flacon d’échantillon en PP de 1000 ml, une pompe à vide, un adaptateur de flacon universel, un poids de tuyau en AISI 304 (1.4301), 20 joints de flacon étanche
  • Adaptateur universel en PVC, pour bouchons de flacons dimensions nominales Ø 24 mm, 32 mm, 39 mm et 50 mm, pour flacons d’échantillons 100 – 1000 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur de liquide
Matériau Acier inoxydable (V2A)
Comprend Le tuyau d’aspiration en PVC de 2,5 ml est fourni dans un boîtier de transport pratique comprenant un flacon d’échantillon en polypropylène de 1 000 ml, une pompe à vide, un adaptateur pour flacons d’échantillons de 100 à 1 000 ml, un poids de tuyau en VA, 20 joints de flacon étanche
Capacité (métrique) 1 000 ml
À utiliser avec (application) Pour les endroits difficiles à atteindre
Longueur (métrique) 2,5 m (tuyau)