Learn More
Beskrivelse
- Tube d’aspiration en PP, tuyau d’aspiration en PVC
- Incl. 5 flacons d’échantillons en PP de 250 ml et500 ml, pompe à vide, adaptateur universel pour flacons d’échantillons, 20 joints de flacon étanche
- Adaptateur universel en PVC, pour bouchons de flacons dimensions nominales Ø 24 mm, 32 mm, 39 mm et 50 mm, pour flacons d’échantillons 100 – 1000 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Type de produit | Échantillonneur de liquide |
| Matériau | Polypropylène, PVC |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Comprend | Lance d’aspiration, 5 flacons d’échantillons chacun en polypropylène 250 ml et 500 ml, pompe à vide, adaptateur universel pour flacons d’échantillons, 20 joints de flacon étanche |
| Capacité (impériale) | 8.45 oz. |
| Capacité (métrique) | 250 à 500 ml |
| À utiliser avec (application) | Pour les échantillons liquides à partir d’une profondeur précise prédéterminée, avec pompe à vide manuelle |
| Longueur (métrique) de lame | 100 cm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?