Learn More
Fisherbrand™ Blouses de laboratoire unisexe en coton
Code produit 15887101 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grand
Très grand
2XL
3XL
Longueur (impériale):
44,1 in
44.9 po
45,7 in
46.5 po
47,2 in
48,0 in
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Longueur (impériale) Conditionnement
15887101 Standard 44,1 in 1 pièce
15897101 Moyen 44.9 po 1 pièce
15807111 Grand 45,7 in 1 pièce
15817111 Très grand 46.5 po 1 pièce
15827111 2XL 47,2 in 1 pièce
15837111 3XL 48,0 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 15887101
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Les poignets ouverts offrent un ajustement confortable et sans restriction.
  • Fabrication 100 % coton
  • Une poche gauche extérieure au niveau de la poitrine et deux poches basses extérieures
  • Bague pointue standard
  • Bouchon avant à clipser
  • Manchettes droites
  • Blanc
Specifications
Type de produit Blouse de laboratoire polyvalente
Dimensions Standard
Sexe Unisexe
Matériau Coton
Couleur Blanc
Type de bouchon Boutons pression
Type de manchette Droit
Jetable Réutilisable
Stérilité Non stérile
Nbre de poches 3
Type de collier Pointu standard
Longueur (impériale) 44,1 in