Learn More
Logistik™ Blouses de laboratoire unisexe en coton
Code produit 13131731
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grand
Très grand
2XL
Taille (métrique) de la poitrine:
101,6 à 104,14 cm
106,68 à 111,76 cm
116,84 à 121,92 cm
124 à 129 cm
91,44 à 96,52 cm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Taille (métrique) de la poitrine unitSize
13131731 2XL 124 à 129 cm -
13161731 Moyen 101,6 à 104,14 cm -
13151731 Grand 106,68 à 111,76 cm 1 pièce
13171731 Standard 91,44 à 96,52 cm 1 pièce
13181731 Très grand 116,84 à 121,92 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 13131731 Fournisseur Logistik™ Code fournisseur 222C1WH124CM
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Alliez professionnalisme et fonctionnalité avec Logistik™ Blouses de laboratoire unisexes en coton. Disponibles en taille S à XXL, ces blouses sont tout en coton, unisexes et présentent une fente dans le dos pour un ajustement confortable.
  • Unisexe
  • Coton pur
  • Tige dissimulée fixée à l’avant
  • Coton héritage 3111 305 g2
  • Pas de marquage CE
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire à usage général
Dimensions 2XL
Sexe Unisexe
Matériau carbone
Couleur Blanc
Jetable Réutilisable
Stérilité Non stérile
Nbre de poches 3
Taille (métrique) de la poitrine 124 à 129 cm
Comprend Trois poches plaquées de biais
Longueur (métrique) 105 cm
Structure 100 % coton