Learn More
Unity Lab Services™ Plan d’assistance pour pipettes premium
Code produit 16369386
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pipette monocanal
Pipette multicanaux
Service Offering:
Maintenance préventive et calibrage GxP, 3 x 10
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Service Offering unitSize
16369386 Pipette multicanaux Maintenance préventive et calibrage GxP, 3 x 10 1 pièce
17168208 Pipette monocanal Maintenance préventive et calibrage GxP, 3 x 10 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16369386 Fournisseur Unity Lab Services™ Code fournisseur GXP3X10DMC
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Service rapide et de qualité qui répond à vos divers besoins
Que ce soit dans un environnement BPLa ou BPFa, de laboratoires de recherches, dans le milieu universitaire ou pour répondre à des exigences particulières, notre personnel technique est hautement qualifié pour toutes les marques et tous les modèles de pipettes. Nous assurons l’étalonnage et une inspection détaillée des pipettes en 15 points, portant sur les composants manuels et électroniques monocanal et multicanaux afin d’identifier les problèmes potentiels susceptibles d’empêcher les pipettes de fonctionner de manière optimale. Vous aurez la certitude que vos pipettes présenteront la précision et les performances dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.
Unity Pipette Services propose :
  • Un service pour toutes les marques et tous les modèles de pipettes
  • Des options de service fiables par nos techniciens hautement qualifiés
  • Des emballages prépayés rapides et pratiques pour l’expédition des pipettes
Maintenance préventive et d’étalonnage GxP premium
Le Programme de maintenance préventive et d’étalonnage GxP offre un entretien complet comprenant une évaluation gravimétrique du fonctionnement de votre pipette avant inspection, maintenance préventive ou réparations mineures. Ce programme comprend un certificat d’étalonnage et une vignette autocollante.
Idéal pour les clients qui nécessitent :
  • Des données en l’état de livraison
  • Une inspection des pipettes, un test d’étanchéité aux liquides, une maintenance préventive de routine et des réparations mineures
  • Étalonnage
  • De travailler dans un environnement hautement réglementé
  • De réduire les problèmes hors-tolérances pouvant invalider la recherche
† Unity Lab Services™ provides a detailed 15-point pipette inspection of the following single and multi-channel manual and electronic components to identify potential concerns that can impact pipettes from performing optimally:
Checked routinely: Pipette body and display, tip ejection and ejector mechanism, tip cone(s), piston(s) assembly, o-ring(s), springs
Checked as applicable: Plunger bottom, plunger rod, volume lock, shaft coupling nut, seal(s), lubrication, battery recharging, electronics functionality, motor movement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Pipette multicanaux
Points d’étalonnage 3 x 10 Measurements
Type de produit Preventive Maintenance and Calibration
Service Offering Maintenance préventive et calibrage GxP, 3 x 10
Comprend Gravimetric evaluation of pipettes performance prior to any inspection, preventive maintenance or minor repairs; includes calibration certificate and sticker