Learn More
LAUDA Universa PRO
Code produit 30968664
Modifier l'affichage
Click to view available options
Communications:
Ethernet, USB
Wi-Fi, Ethernet, USB
Type de prise:
BS1363
CEE7/7
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Communications Type de prise
30968664 Wi-Fi, Ethernet, USB CEE7/7
30968653 Wi-Fi, Ethernet, USB BS1363
30968587 Ethernet, USB CEE7/7
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30968664 Fournisseur LAUDA Code fournisseur L003890
Expédition estimée: 04-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Un thermostat à immersion doté d’électronique avancée qui assure un contrôle précis de la température pour des applications laboratoires polyvalentes.
  • Le thermostat suspendu LAUDA Universa PRO avec électronique avancée garantit une précision de contrôle
  • Le polyvalent pour les applications polyvalentes en laboratoire
  • Couleur 3,5 in. L’écran TFT avec graphismes en dégradé offre une navigation claire dans les menus en six langues
  • Pompe de circulation réglable en six étapes pour une distribution flexible du débit
  • Équipé d’interfaces Ethernet, USB, et WiFi de série
  • Télécommande avec l’application LAUDA Command (Professionnel)
  • Maintenance à distance avec LAUDA. Services en direct
  • Serrage à vis inclus pour les récipients de bain jusqu’à 30 mm d’épaisseur de paroi et profondeur minimale de 150 mm
  • Capacité de chauffage jusqu’à 2,8 kW
  • Pompe variable efficace avec six étages de puissance réglables
Spécification
Communications Wi-Fi, Ethernet, USB
Débit 22 l/min
Type de pompe Variopompe (pompe à pression avec niveaux de puissance)
Gamme de températures 30°C à 200°C
Type Circulateur à immersion
Capacité de chauffage 2.8 kW
Type de prise CEE7/7
Alimentation électrique 200 à 240 V, 50/60 Hz