Learn More
LAUDA Universa U 2040 M
Description
- Thermostats de refroidissement LAUDA Universa MAX de 5 in. Affichage TFT couleur
- Affichage simultané des valeurs de température avec un graphique historique
- Navigation dans les menus clairs dans six langues avec des symboles d’état d’exploitation
- Contrôle facile via le curseur et les touches logicielles
- Compresseur à onduleur à commande de vitesse avec soupapes d’expansion électroniques
- Ventilateurs à contrôle de vitesse pour une meilleure efficacité énergétique
- Réduction des coûts d’exploitation et durée de vie prolongée
- Démarrage dynamique à la température de consigne
- Fonctionnement plus silencieux
- Réfrigérants naturels avec une quantité de réfrigérant
- Refroidissement durable et respectueux de l’environnement
- Pompe LAUDA Varioflex intégrée (pompe puissante à aspiration par pression)
- Huit niveaux de puissance sélectionnables avec une distribution de débit réglable
- Équipé d’interfaces Ethernet, USB, et WiFi de série
- Module Pt100/LiBus inclus
- Télécommande avec l’application LAUDA Command (Professionnel)
- Maintenance à distance avec LAUDA. Services en direct
- Capacité de chauffage jusqu’à 3,7 kW
- Système de refroidissement très efficace - économie d’énergie de 78 %
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 21 L |
| Communications | Wi-Fi, Ethernet, USB, LiBuS/Pt100 |
| Puissance de refroidissement | 0.8 kW |
| Débit | 32 L/min. |
| Type de pompe | Variopompe (pompe à pression avec niveaux de puissance) |
| Gamme de températures | -40°C à +200°C |
| Type | Bain d’eau circulant |
| Capacité de chauffage | 3.7 kW |
| Comprend | Couvercle |
| Type de prise | CEE7/7 |
| Afficher plus |