Learn More
Thermo Scientific™ Pince à flacon de 50 ml
Code produit 16504792 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Description:
Pince pour flacon 100/125 ml
Pince pour flacon de 250 ml
Pince pour flacon de 500 ml
Pince pour flacon de 50 ml
Pince pour flacons de 1 l
Pince pour flacons de 2 l
Plateforme plate avec tapis en caoutchouc
Plateforme universelle (aluminium)
Support pour tubes 1,5 ml
Support pour tubes de 15 ml
Support pour tubes de 50 ml
Support universel
Tapis autocollant 14 x 14 cm
Dimensions (L x l):
59 x 38 mm
66 x 43 mm
85 x 55 mm
105 x 59 mm
130 x 77 mm
168 x 91 mm
197 x 86 mm
140 x 140 mm
262 x 112 mm
307 x 303 mm
310 x 284 mm
330 x 270 mm
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Dimensions (L x l) unitSize
16504792 Plateforme universelle (aluminium) 310 x 284 mm 1 pièce
16514792 Pince pour flacon de 50 ml 59 x 38 mm 1 pièce
16524792 Pince pour flacon 100/125 ml 66 x 43 mm 1 pièce
16534792 Pince pour flacon de 250 ml 85 x 55 mm 1 pièce
16544792 Pince pour flacon de 500 ml 105 x 59 mm 1 pièce
16554792 Pince pour flacons de 1 l 130 x 77 mm 1 pièce
16564792 Pince pour flacons de 2 l 168 x 91 mm 1 pièce
16574792 Tapis autocollant 14 x 14 cm 140 x 140 mm 1 pièce
16584792 Plateforme plate avec tapis en caoutchouc 330 x 270 mm 1 pièce
16594782 Support universel 307 x 303 mm 1 pièce
16524802 Support pour tubes 1,5 ml 197 x 86 mm 1 pièce
16534802 Support pour tubes de 15 ml 262 x 112 mm 1 pièce
16544802 Support pour tubes de 50 ml 262 x 112 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 16504792 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88882105
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Achetez des accessoires assortis à utiliser avec les mini-agitateurs rotatifs numériques
Accessoires assortis à utiliser avec les mini-agitateurs rotatifs numériques
Service Plan
Directives de garantie standard Thermo, service de réparation et pièces de rechange gratuites dans le cadre de la garantie
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Plateforme universelle
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Matériau Aluminium
Dimensions (L x l) 310 x 284 mm
Longueur (impériale) de la plateforme 12,21 in
Longueur (métrique) de la plateforme 310 mm
Largeur (impériale) de la plateforme 11,18 in
Largeur (métrique) de la plateforme 284 mm
Description Plateforme universelle (aluminium)
À utiliser avec (équipement) Mini-agitateur rotatif numérique, agitateur basculant, mélangeur
Garantie et services 2 ans