Description
Accessoires assortis à utiliser avec les mini-agitateurs rotatifs numériques
Service Plan
Directives de garantie standard Thermo, service de réparation et pièces de rechange gratuites dans le cadre de la garantie
Garantie
2 ans
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable, plastique, caoutchouc |
| Dimensions (L x l) | 307 x 303 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 307 x 303 x 145 mm |
| Description | Support universel |
| À utiliser avec (équipement) | Mini-agitateur rotatif numérique, agitateur basculant, mélangeur |