Learn More
IKA™ Broyeur universel
Code produit 10111361 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10111361 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10111361 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0001603600
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-12-2026
Moud les substances dures et friables jusqu’à 250 ml avec une vitesse fixe de 20000 tr/min. Le broyeur par lots universel IKA™ dispose de deux chambres de broyage qui peuvent être actionnées en alternance à l’aide d’un seul mécanisme d’entraînement.
Broyeur par lots adapté au broyage à sec de substances dures et friables jusqu’à 250 ml avec une vitesse fixe de 20 000 tr/min.
  • La chambre de broyage à double paroi peut être refroidie avec de l’eau à travers deux adaptateurs de tuyaux
  • La chambre de broyage amovible est facile à nettoyer
  • Deux chambres de broyage peuvent être actionnées en alternance à l’aide d’un seul mécanisme d’entraînement
  • Lame M 21 incluse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Laminoir
Capacité (métrique) 250 ml
Certifications/Conformité IP 21, DIN EN 60529
Profondeur (métrique) 170 mm
Alimentation électrique 230/115 V, 50/60 Hz, 550 W
À utiliser avec (équipement) Pour le broyage à sec de substances dures et friables, deux chambres de broyage
Dureté Maxi : 5 sur l’échelle de Mohs
Hauteur (métrique) 350 mm
Matériau Acier inoxydable
Vitesse 20 000 tr/min
Tension 230/115 V
Watts 550 W
Largeur (métrique) 170 mm
Fréquence 50/60 Hz