Learn More
VELP Scientifica™ Support universel en H
Code produit. 16584764 Tous les produits Velp Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
462 x 430 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Dimensions (L x l x H) unitSize
16584764 462 x 430 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 16584764 Fournisseur VELP Scientifica™ Code fournisseur A00000366
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le support universel en H assure la stabilité et la compatibilité avec tous les agitateurs verticaux VELP™.
  • Excellente solution pour l’utilisation d’agitateurs verticaux sur des bancs de laboratoire
  • Stabilité maximale grâce à la forme en H de la base
  • Résistance maximale avec des matériaux de qualité supérieure tels que l’aluminium et l’acier inoxydable, correctement traités pour résister aux produits chimiques et à la corrosion
  • Possibilité de régler le support pour l’adapter à une surface irrégulière
Spécification
Type Support d’agitateur
Dimensions (L x l x H) 462 x 430 mm