Description
- Connecteurs de tuyau droits coniques
- PP, résistance à une température maximale de +135°C.
- PVDF, résistant aux températures jusqu’à +160°C max., hautement résistant aux produits chimiques
- Stérilisable
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Denrées alimentaires de l’UE, RoHS |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | Tuyau de 4 à 17 mm |
| Quantité d’emballage | 10/boîte, 20/taille |
| Propriétés de résistance | Résistant aux températures jusqu’à 135 °C |
| Forme | Structuré |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Raccord droit |