Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Universal Indicator Solution Ph |
| CAS | 64-17-5, 7732-18-5 |
| Numéro MDL | MFCD00148741 |
| Numéro UN | 1170 |
| pH | 3 to 10 |
| Quantité | 100 ml |
| Point d’éclair | 19°C (66.2°F) |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Universal indicator solution
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol